238279
1-Iodohexadecane
contains copper as stabilizer, 95%
Synonyme(s) :
Hexadecyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.4806 (lit.)
pb
206-207 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
21-23 °C (lit.)
Densité
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
Clé InChI
KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 - 162.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.0 - 72.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter