457116
Decane
anhydrous, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °F
Limite d'explosivité
2.6 %
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
174 °C (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane