235857
Aluminum ethoxide
97%
Synonyme(s) :
Aluminum triethoxide, Triethoxyaluminum
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder and chunks
solid
Pertinence de la réaction
core: aluminum
Pf
154-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Al](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.