208248
Acétylacétonate d'aluminium
98%
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedionate d'aluminium, Al(acac)3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: aluminum
Point d'ébullition
315 °C (lit.)
Pf
190-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Description générale
Application
- Pour préparer des films de silice et de boehmite superhydrophobes transparents par sublimation
- Pour déposer des films d'oxyde d'aluminium par dépôt chimique en phase vapeur
- Pour servir de catalyseur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
244.4 °F
Point d'éclair (°C)
118 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.