220418
Aluminum isopropoxide
≥98%
Synonyme(s) :
AIP, Aluminum isopropylate, Aluminum triisopropoxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: aluminum
reagent type: catalyst
Pf
128-133 °C (lit.)
Densité
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a precursor to synthesize alumina nanoparticles and multimetallic oxides via sol-gel processing.
- As a catalyst for various organic transformations such as Meerwein–Ponndorf–Verley–Oppenauer (MPVO) reactions and ring-opening polymerization of lactides and lactones.
- As coating material to fabricate electrodes for lithium-ion batteries toenhance cycling stability and performance.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.