179779
2-Acetylcyclopentanone
98%
Synonyme(s) :
α-Acetylcyclopentanone, 2-Acetyl-1-cyclopentanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
72-75 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5(8)6-3-2-4-7(6)9/h6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
OSWDNIFICGLKEE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F
Point d'éclair (°C)
72 °C