Key Documents
P74001
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
97%
Synonyme(s) :
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5217 (lit.)
Point d'ébullition
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(=CC1)N2CCCC2
InChI
1S/C10H17N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h6H,1-5,7-9H2
Clé InChI
KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup