Principaux documents
731080
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Synonyme(s) :
3-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 3-Fluoro-2-methoxyphenylamine, 3-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.531
Densité
1.172 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
100 °C