Principaux documents
178829
Sigma-Aldrich
trans-2-Methylcyclohexanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H10OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
167.2-167.6 °C (lit.)
Pf
−21 °C (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
NDVWOBYBJYUSMF-RNFRBKRXSA-N
Description générale
2-Methylcyclohexanol binds to the exo-site of the small molecules[1].
Application
2-Methylcyclohexanol was used in the fragment-based crystallographic screening against HIV protease[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Alexander L Perryman et al.
Chemical biology & drug design, 75(3), 257-268 (2010-07-28)
We have employed a fragment-based screen against wild-type (NL4-3) HIV protease (PR) using the Active Sight fragment library and X-ray crystallography. The experiments reveal two new binding sites for small molecules. PR was co-crystallized with fragments, or crystals were soaked