590681
Potassium carbonate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Carbonate of potash, Dipotassium carbonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
891 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: insoluble(lit.)
Densité
2.43 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.