129801
1-Methyl-1-cyclohexene
97%
Synonyme(s) :
2,3,4,5-Tetrahydrotoluene
About This Item
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
110-111 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h5H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup