122564
Mechlorethamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine, N-Methylbis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-Chloroethyl)methylamine, Bis(2-chloroethyl)methylamine, MBA hydrochloride, NM, Nitrogen mustard
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
108-111 °C (lit.)
Solubilité
H2O: very soluble
alcohol: soluble
Chaîne SMILES
Cl.CN(CCCl)CCCl
InChI
1S/C5H11Cl2N.ClH/c1-8(4-2-6)5-3-7;/h2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
QZIQJVCYUQZDIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges