Principaux documents
M8407
Sigma-Aldrich
Méthotrexate hydrate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Acide L-4-amino-N10-méthylptéroylglutamique hydrate, L-Améthoptérine hydrate, Acide 4-amino-10-méthylfolique hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Méthylaminoptérine hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.44 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Méthotrexate hydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: insoluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
parasites
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
Clé InChI
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Informations sur le gène
human ... DHFR(1719)
Application
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR.
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR. Présente également des effets immunosuppresseurs, par exemple avec la polyarthrite rhumatoïde.
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR. Également efficace dans le traitement des parasites de la malaria Plasmodium vivax résistant à la pyriméthamine.
Le méthotrexate hydraté a été utilisé :
  • Comme inhibiteur du dihydrofolate (DHFR) dans une culture destinée à un essai de formation de sphère.
  • Comme constituant d′un milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) pour la sélection de cellules transfectées.
  • Dans des essais de viabilité et de co-culture.
Actions biochimiques/physiologiques
Le méthotrexate est un antagoniste de l′acide folique.
Le méthotrexate sert à inhiber la dihydrofolate réductase (DHFR) et à sélectionner la surexpression de DHFR.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Folate supplementation during methotrexate therapy for patients with psoriasis
Strober BE and Menon K
Journal of the American Academy of Dermatology, 53(4), 652-659 (2005)
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply
Ruefli-Brasse A, et al.
Journal of Cancer Therapy, 2(4), 523-523 (2011)
Localizations of Na+-d-glucose cotransporters SGLT1 and SGLT2 in human kidney and of SGLT1 in human small intestine, liver, lung, and heart
Vrhovac I, et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology, 467(9), 1881-1898 (2015)
Comparative metabolic analysis of CHO cell clones obtained through cell engineering, for IgG productivity, growth and cell longevity
Wilkens CA and Gerdtzen ZP
Testing, 10(3), e0119053-e0119053 (2015)
Cross talk between one-carbon metabolism, Eph signaling, and histone methylation promotes neural stem cell differentiation
Fawal MA, et al.
Testing, 23(10), 2864-2873 (2018)