104191
trans-4-Methylcyclohexanol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
173-175 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-
Clé InChI
MQWCXKGKQLNYQG-LJGSYFOKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup