MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse des sulfites dans les crevettes
Méthode d'analyse des sulfites dans les crevettes
Instruments et réactifs
Réf. 173016, Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, Photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, Photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, Colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, Cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, Cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, Cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 101746, Test des sulfites Spectroquant®
Réf. 109535, Bandelettes indicatrices de pH MColorpHast™, indicateur universel pH 0-14
Réf. 137085, Solution d'hydroxyde de sodium à 0,05 mol/l
Réf. 108418, Titriplex® III
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Réactif 1
Verser environ 50 ml de solution d'hydroxyde de sodium à 0,05 mol/l dans un erlenmeyer de 100 ml. Dissoudre ensuite dedans 0,005 g de Titriplex® III et compléter jusqu'au trait de jauge avec la solution d'hydroxyde de sodium. Refroidir cette solution avec une concentration d'EDTA de 50 mg/l au réfrigérateur ou sur de la glace jusqu'à une température d'environ 0-4 °C.
Réaction
En solution neutre, les ions sulfite réagissent avec l'acide 2.2'-dinitro-5.5'-dithiodibenzoïque (réactif d'Ellman) pour former un thiosulfate organique. Cette réaction se traduit par la libération d'un thiol, qui est dosé par photométrie.
Plage de mesure
1,0-60,0 mg/l de SO32-
Préparation des échantillons
Homogénéiser pendant environ 1 minute dans un agitateur 10 g de crevettes prêtes à être cuites et 50 ml de solution d'hydroxyde de sodium/EDTA refroidie. Transvaser ensuite dans une fiole jaugée de 250 ml la totalité de l'échantillon à l'aide de 50 ml supplémentaires de solution d'hydroxyde de sodium/EDTA et de 100 ml d'eau pour l'analyse refroidie avec de la glace, puis agiter avec un barreau aimanté pendant environ 20 min. La mousse éventuellement présente doit disparaître. Compléter ensuite jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse et faire tourner doucement la fiole pour homogénéiser. Filtrer le tout avec un filtre plissé, en jetant les premiers millilitres.
Remarque : les crevettes doivent être analysées rapidement, car les sulfites sont rapidement oxydés par l'air. Après 24 heures, les emballages ouverts ne contiennent plus qu'environ ¼ de leur teneur d'origine.
Analyse
La mesure est effectuée avec le jeu de tests mentionné ci-dessus.
Calcul
Valeur mesurée [mg/l] × 25 = teneur en sulfites [mg/kg] (kg et l considérés comme équivalents)
Résultats
Différents échantillons de crevette ont été testés.