MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le chlore libre (DIN)
Méthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le chlore libre (DIN)
Réactifs :
Étalon volumétrique de iodate de potassium (réf. 102404)
Iodure de potassium pour l'analyse (réf. 105043)
Acide sulfurique à 0,5 mol/l (réf. 109072)
Solution d'hydroxyde de sodium à 2 mol/l (réf. 109136)
Eau pour l'analyse (réf. 116754)
Préparation d'une solution-mère de KlO3 :
Dissoudre 1,006 g de KlO3 dans 250 ml d'eau pour l'analyse dans une fiole jaugée de 1 000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité. Compléter ensuite jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse.
Préparation d'une solution étalon de KlO3/Kl :
Transvaser 10,5 ml de la solution-mère de KlO3 dans une fiole jaugée de 1 000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, ajouter environ 1 g de KI et compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse. 1 ml de cette solution équivaut à 0,015 mg de chlore libre.
Préparation de la solution étalon de chlore :
Pipeter 20,0 ml de solution étalon de KlO3/Kl et les introduire dans une fiole jaugée de 100 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, ajouter
2,0 ml de H2SO4 à 0,5 mol/l, laisser reposer pendant 1 min, puis ajouter goutte à goutte du NaOH à 2 mol/l (environ 1 ml) jusqu'à ce que la solution commence tout juste à se décolorer. Compléter ensuite la solution jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse. La concentration en chlore libre de la solution est de 3,00 mg/l.
Stabilité :
La solution-mère de KlO3 est stable pendant 4 semaines lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais. La solution étalon de KlO3/Kl peut être utilisée pendant 5 heures lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais. La solution étalon d'iode diluée n'est pas stable et doit être utilisée immédiatement.