MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieL'iode dans le sel de table
L'iode dans le sel de table
Réactifs
Réf. 105445, Solution d'iodure de zinc-amidon
Réf. 100716, Acide sulfurique à 25 % pour l'analyse
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Plage de mesure
0,50-3,00 mg/l de iodate pour une cuvette de 10 mm de longueur et à 585 nm
Le sel de table iodé contient 25-30 mg/kg de iodate de potassium. Il est ajouté pour prévenir les carences en iode, une maladie thyroïdienne. Chez l'adulte, la dose journalière recommandée pour l'iode est de 150-200 mg.
Préparation des échantillons
Sécher l'échantillon à 105 °C jusqu'à ce que son poids se stabilise, en dissoudre 10 g avec de l'eau dans une fiole jaugée de 100 ml et compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse.
Analyse
Ajouter 1,0 ml de solution d'iodure de zinc-amidon et 0,20 ml d'acide sulfurique à 25 % à 20 ml d'échantillon. Laisser reposer 10 minutes, puis procéder à la mesure à 585 nm dans une cuvette rectangulaire de 10 mm en comparant l'échantillon à un blanc comprenant de l'eau pour l'analyse et les réactifs en proportions égales.
Calcul
Teneur en iodate en mg/kg = résultat de l'analyse en mg/l × 10
MéthodeIodate
Référence-------
Plage de mesure0,50-3,00
Unitésmg/l
Temps de réaction100 min
Cuvette10 mm
Longueur d'onde585 nm
ÉtalonnageFacteur
ÉvaluationLinéaire
Facteur2,80
Tableau 1.Liste des paramètres de programmation du photomètre SQ 118.
Calcul lors de la mesure de la valeur d'absorbance avec le photomètre SQ 118 sans programmer la méthode dans la mémoire de l'instrument :
Absorbance mesurée
pour les échantillons en A
Résultat en mg/l
[échantillon A * 2,80]
1,0002,80
Produits
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch