MilliporeSigma
Milieu RPMI 1640
Trois flacons de milieu RPMI 1640, du plus grand au plus petit. Contenant un liquide orange avec des sceaux de sécurité sur les bouchons.
Nommé d'après le Roswell Park Memorial Institute où il a été développé par Moore et al, le milieu RPMI 1640 est optimisé pour la culture de types de cellules non adhérents, y compris les lymphocytes et d'autres lignées de cellules sanguines. Le milieu RPMI 1640 est une solution saline équilibrée (BSS) basée sur la série de milieux RPMI 1630. Il utilise un système de tamponnage au bicarbonate pour maintenir un pH neutre et contient des modifications de la quantité d'acides aminés et de vitamines par rapport au milieu RPMI 1630. Le milieu RPMI 1640 ne contient pas les protéines, les lipides ou les facteurs de croissance dont certaines lignées cellulaires ont besoin pour croître et proliférer, et il peut être nécessaire de le compléter avec du sérum de veau fœtal (FBS).
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 26
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 26
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 26
Page 1 de 2
Page 1 sur 2
À quoi sert le milieu RPMI ?
Traditionnellement, le RPMI 1640 a été utilisé pour la croissance des lymphocytes humains et l'expansion sans sérum des cellules lymphoïdes humaines. Lorsqu'il est correctement supplémenté, le milieu RPMI 1640 a démontré une large applicabilité à la culture de nombreux types de cellules de mammifères, y compris les cellules sanguines, telles que les monocytes et les lymphocytes humains frais, et les cellules cancéreuses, telles que les lignées cellulaires HeLa et Jurkat. Sa polyvalence en fait également un milieu de base approprié pour la culture cellulaire en laboratoire et pour diverses applications de recherche, telles que le développement de vaccins, la découverte de médicaments et les thérapies cellulaires.
Comparaison du RPMI 1640 et du DMEM
Le DMEM (milieu de Eagle modifié de Dulbecco) et le RPMI sont deux milieux de culture couramment utilisés dans les cultures de cellules de mammifères, mais ils présentent plusieurs différences essentielles. Le milieu RPMI 1640 est le seul milieu qui contient l'agent réducteur glutathion et des concentrations élevées en vitamines et en choline. Il contient également de la vitamine B12, de la biotine et du PABA, que l'on ne trouve pas dans le DMEM. 
Une autre différence entre ces deux milieux réside dans le fait qu'ils sont formulés pour des types de culture cellulaire différents. Le DMEM est utilisé pour la culture de cellules adhérentes, cultivées sur des surfaces telles que le plastique ou le verre, tandis que le RPMI 1640 est utilisé pour la culture de cellules de mammifères en suspension.