R4130
Milieu RPMI-1640
HEPES Modification, with L-glutamine and 25mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Quantité
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.