Principaux documents
V900893
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
Type IV, Vetec, reagent grade, powder, ≥160 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Clostridium histolyticum
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Activité spécifique
≥160 CDU/mg solid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Collagenase from Clostridium histolyticum is a collagenolytic enzyme. It interacts with collagen-like substances and is responsible for the degradation of collagen into small peptides.[1]
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type IV has low tryptic activity. It is suitable for the digestion of islet cells from the pancreas.[2]
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Actions biochimiques/physiologiques
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Qualité
Also contains clostripain, neutral protease, and tryptic activities.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yen-Liang Li et al.
Oncoimmunology, 9(1), 1830513-1830513 (2020-10-30)
Lymph-node metastasis is a prognosis factor for poor clinical outcome of breast cancer patients. Currently, how breast cancer cells establish pre-metastatic niche in the tumor-draining lymph nodes (TDLNs) is still unclear. To address this question, we isolated heterogeneous cells including
Telomerase reverse transcriptase acts in a feedback loop with NF-KB pathway to regulate macrophage polarization in alcoholic liver disease.
Wu X Q, et al.
Scientific Reports, 6, 18685-18685 (2016)
Xiao-Qin Wu et al.
Scientific reports, 6, 18685-18685 (2016-01-05)
Activation of Kupffer cells (KCs) plays a central role in the pathogenesis of alcoholic liver disease (ALD). C57BL/6 mice fed EtOH-containing diet showed a mixed induction of hepatic classical (M1) and alternative (M2) macrophage markers. Since telomerase activation occurs at
Q Liang et al.
Clinical and experimental immunology, 203(1), 55-65 (2020-10-06)
Semi-allogeneic embryos are not rejected by the maternal immune system due to maternal-fetal immune tolerance. Progesterone (P) receptor (PR)-expressing γδ T cells are present in healthy pregnant women. In the presence of P, these cells secrete an immunomodulatory protein called
Xiancai Ma et al.
Immunity, 53(6), 1315-1330 (2020-12-05)
Various vaccine strategies have been proposed in response to the global COVID-19 pandemic, each with unique strategies for eliciting immune responses. Here, we developed nanoparticle vaccines by covalently conjugating the self-assembled 24-mer ferritin to the receptor binding domain (RBD) and/or