Documents
C9407
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
Clostridium histolyticum
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥800 units/mg solid
Poids mol.
68-130 kDa
Conditionnement
pkg of 1 μmol
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.4
Température de stockage
−20°C
Description générale
L′enzyme collagénase de Clostridium histolyticum possède un domaine de liaison au collagène (CBD) et plusieurs domaines du type polykystose rénale (PKD). Elle comporte également un site de liaison à Ca2+, crucial pour sa fonctionnalité, lui permettant de se lier au calcium. La collagénase est utilisée dans la prise en charge de la maladie de Dupuytren, une maladie du tissu conjonctif.
Application
Ce produit convient à la désagrégation des tissus tumoraux humains, des tissus rénaux murins, des tissus cérébraux et pulmonaires adultes et fœtaux humains ainsi que de nombreux autres tissus épithéliaux. Il se révèle aussi utile pour l'étude de la perfusion hépatique et rénale, la digestion du tissu pancréatique, l'isolement des cellules hépatiques non parenchymateuses murines et la préparation des hépatocytes. La collagénase a également été utilisée dans la préparation de tissus artériels pour l'étude des produits de glycation avancés. Sa capacité à libérer les hépatocytes a été testée à une concentration d'environ 1 mg/ml. Concentration recommandée pour la digestion : 0,1 à 5 mg/ml.
La collagénase issue de Clostridium histolyticum a servi à digérer :
  • Des échantillons pancréatiques afin d′isoler des ilôts.
  • Des échantillons d′artère pulmonaire afin d′isoler des cellules des muscles lisses vasculaires pulmonaires (PVSMC).
  • Des échantillons de cartilage afin d′isoler des chondrocytes.
Actions biochimiques/physiologiques
Ce produit à base de collagénase est un mélange d′enzymes sécrétées par C. histolyticum ; les différents produits à base de collagénase se distinguent par leurs rapports relatifs des constituants du type 10-18 présents dans les enzymes sécrétées. Leurs principaux constituants sont deux collagénases, la clostripaïne et d′une protéase neutre. L′action synergique de ces enzymes dégrade le collagène et d′autres substances intracellulaires. L′action des deux collagénases et de la protéase neutre est nécessaire pour détacher efficacement des cellules d′un tissu. La collagénase a pour substrats naturels divers types de collagènes.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Attention
Tel qu′il est livré, le produit est stable un an à -20 °C. Aucune perte d′activité FALGPA ou protéase n′est observée au bout de 30 jours à 37 °C, 50 °C et -20 °C. Les solutions de collagénase brute sont stables lorsqu′elles sont congelées rapidement en aliquotes (à 10 mg/ml) et conservées à -20 °C. Tout cycle de congélation/décongélation supplémentaire détériore la solution. Le produit conserve 100 % de son activité pendant 7 heures lorsqu′il est placé sur de la glace.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Notes préparatoires
Ce produit est préparé à partir de collagénase de type XI (C7657) issue de Clostridium histolyticum. Il possède également des activités clostripaïne, protéase neutre non spécifique et triptyque. Les solutions sont habituellement préparées à une concentration de 1-2 mg/ml dans du tampon TESCA (TES 50 mM, chlorure de calcium 0,36 mM, pH 7,4 à 37 °C).
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Y F Li et al.
Neoplasma, 67(2), 430-437 (2020-01-25)
Patient-derived organoids (PDOs) are emerging as preclinical models with promising values in personalized cancer therapy. The purpose of this study was to establish a living biobank of PDOs from patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and to study the
The cytoprotection of chitosan based hydrogels in xenogeneic islet transplantation: An in vivo study in streptozotocin-induced diabetic mouse
Yang KC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 393(4), 818-823 (2010)
Collagenase clostridium histolyticum in Dupuytren's contracture: a systematic review
Smeraglia F, et al.
British Medical Bulletin, 118(1), 149-149 (2016)
Endothelin receptor antagonists attenuate the inflammatory response of human pulmonary vascular smooth muscle cells to bacterial endotoxin
Knobloch J, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 346(2), 290-299 (2013)
Phenotypic modulation of human articular chondrocytes by bistratene A
Gargiulo BJ, et al.
European Cells & Materials, 3(2), 9-18 (2002)
Articles
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.