Principaux documents
V800353
Sigma-Aldrich
Gel de silice
Type H, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
Type H
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable