346446
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7749), 360-2500 mesh
491,00 $
About This Item
491,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Gel de silice, high-purity grade (7749), with gypsum binder and fluorescent indicator, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Qualité
high-purity grade (7749)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore®
Technique(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
5-40 μm
Dimension de pores
- cm3/g pore volume
60 Å pore size
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable