1396168
USP
Metaxalone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Amino-3-(3,5-dimethylphenoxy)propan-2-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metaxalone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Metaxalone
- Metaxalone Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3