PHR2840
Atomoxetine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
825,00 $
About This Item
825,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1044470
Famille d'API
atomoxetine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 25 mg
Pf
59-64 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
Clé InChI
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable