1396171
USP
Metaxalone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bis[2-hydroxy-3-(3,5-dimethylphenoxy)propyl]amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metaxalone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Metaxalone
- Metaxalone Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable