SML0199
Metaxalone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Metaxalon, Metazalone, Metazolone, NSC 170959
82,60 $
About This Item
82,60 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed to 60 °C)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable