1331008
USP
12-Hydroxystearic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
12-Hydroxyoctadecanoic acid, 12-HSA, 12-Hydroxystearic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
stearic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
74-76 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable