Principaux documents
PHR2559
Supelco
12-Hydroxystearic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
12-Hydroxyoctadecanoic acid, 12-HSA, 12-Hydroxystearic acid
PHR2559-300MG
217,00 $
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
PHR2559-300MG
217,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.48
Beilstein:
1726730
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1331008
Conditionnement
pkg of 300 mg
Pf
74-76 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable