1294976
USP
Glutamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
661,00 $
About This Item
661,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glutamic acid
Forme
crystalline
Fabricant/nom de marque
USP
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.54 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable