Documents
8.16004
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glutamic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-293-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
Pf
160 °C
Solubilité
11.1 g/L
Densité
1.54 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
460 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable