G1001
D-Glutamic acid
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
(R)-2-Aminoglutaric acid, (R)-2-Aminopentanedioic acid, D-Glu, R-(−)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Glutamic acid, ≥99% (TLC)
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
200-202 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Informations sur le gène
human ... CCR2(1231)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique