PHR1045
Diethylene glycol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2,2′-oxydiéthanol, 2-hydroxyéthyl éther
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000217
traceable to USP 1193265
Densité de vapeur
2.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
diethylene glycol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
442 °F
Limite d'explosivité
2-12.3 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethylene glycol is a a four carbon dimer of ethylene glycol and finds applications as antifreeze, solvent, humectant, hydraulic fluid and brake fluid. It is a potential neuro- and nephrotoxin for humans. It may also be utilized in moisturizers, lubricants, emulsification agents, additives and solvents.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?