1683708
USP
Triethylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Triglycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
699 °F
Limite d'explosivité
9.2 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
−7 °C (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
330.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
166 °C - closed cup