1576708
USP
1,2-propanediol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Propylène glycol
669,00 $
About This Item
669,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
propylene glycol
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard stock, standard, sample, system suitability, and sensitivity solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup