1141024
USP
Clotrimazole related compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(o-Chlorophenyl)diphenylmethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clotrimazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Clé InChI
KTVAHLGKTSPDOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard stock, system suitability, and standard solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Clotrimazole
- Clotrimazole Topical Solution
- Clotrimazole Lotion
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable