1141002
USP
Clotrimazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(o-Chloro-α,α-diphenylbenzyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
479,00 $
About This Item
479,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clotrimazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Clé InChI
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Clotrimazole and Betamethasone Dipropionate Cream
- Clotrimazole Cream
- Clotrimazole Lotion
- Clotrimazole Lozenges
- Clotrimazole Topical Solution
- Clotrimazole Vaginal Inserts
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3