Y0000818
Clotrimazole impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Chlorobenzophenone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clotrimazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Point d'ébullition
330 °C (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)