33894
Clotrimazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(o-Chloro-α,α-diphenylbenzyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Clé InChI
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Milk samples using solid-phase extraction followed by high-performance liquid chromatography (SPE-HPLC).
- Environmental water samples using dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?