1118328
USP
Chloroquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4,7-Dichloroquinoline
1 710,00 $
About This Item
1 710,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Pression de vapeur
0.0000811 kPa ( 25 °C)
Famille d'API
chloroquine
Forme
crystalline
Conditionnement
pkg of 15 mg
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Couleur
off-white to brown-yellowish
pb
298.4 °F (148°C)
Pf
81-83 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
water: slightly soluble
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Clé InChI
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.