1118361
USP
Chloroquine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N4-(5-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine oxalate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
chloroquine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 10 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21)
Clé InChI
CHDBGFBFAXJWRC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.