20779
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille fixe
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80366
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Catégories apparentées
Description générale
Les seringues de la série 700, les plus utilisées, peuvent être achetées en nombre, pour une économie substantielle. Précision de ± 1 % du volume total. Limite de température : 50°C pour les aiguilles scellées, 115°C pour les aiguilles amovibles.
Capacité 10 μL, calibre 26, longueur 50mm, pointe n° 2.
Paquet de 6.
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable