5.09272
Hydroxychloroquine Sulfate
Synonyme(s) :
Hydroxychloroquine Sulfate, HCQ, Autophagy Inhibitor
333,00 $
About This Item
333,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Clé InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ramser, B., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2419.
Boya., P., et al. 2005. Mol. Cell. Biol.22, 1025.
Oikarinen, A., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2333.
Kuznik, A., et al. 2011. J. Immunol.186, 4794.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable