1097625
USP
Cefdinir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2R)-2-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido]-2-[(2RS,5RS)-5-methyl-7-oxo-2,4,5,7-tetrahydro-1H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-2-yl]acetic acid
1 890,00 $
About This Item
1 890,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefdinir
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cefdinir
- Cefdinir for Oral Suspension
- Cefdinir Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable