Pls, check and change TechDS.
HEIMPLATE - what does it mean? Is it any new trade mark / brand name instead of LI-plate?
1.46048
Gélose au cétrimide HEIMPLATE
Heimplate, USP, EP, JP, plate diam. 90 mm, ICR Settle Plate for long Incubation, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Agar sélectif pour Pseudomonas
92,00 $
About This Item
92,00 $
Produits recommandés
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
Conditionnement
pack of 20-120 plates
Fabricant/nom de marque
Heimplate
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.2 (20 °C in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Pseudomonas spp.
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.