1097589
USP
Cefdinir Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6R,7R)-7-[2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, (6R-trans)-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
1 840,00 $
About This Item
1 840,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefdinir
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C=C)N
InChI
1S/C14H14N4O4S2/c1-2-6-4-23-12-9(11(20)18(12)10(6)13(21)22)17-8(19)3-7-5-24-14(15)16-7/h2,5,9,12H,1,3-4H2,(H2,15,16)(H,17,19)(H,21,22)/t9-,12-/m1/s1
Clé InChI
SGWIRMONYCAJIS-BXKDBHETSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cefdinir Capsules
- Cefdinir for Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable