Principaux documents
1.05284
Millipore
Gélose au cétrimide
Pseudomonas selective agar base for microbiology (According harm. EP/USP/JP)
Synonyme(s) :
Pseudomonas selective agar, CETRIMIDE agar, Pseudomonas selective agar (base)
500 G
247,00 $
247,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 G
247,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
247,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
45 g/L
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Pseudomonas spp.
Description générale
La gélose au cétrimide est recommandée pour l'isolement sélectif et l'identification de Pseudomonas aeruginosa. La présence de cétrimide (bromure de N-cétyl-N,N,N-triméthylammonium) inhibe largement la flore microbienne secondaire tout en minimisant les interférences avec la croissance de P. aeruginosa. Ce milieu n'inhibe pas la production de pigment par P. aeruginosa.
Application
La gélose au cétrimide (ou gélose sélective des Pseudomonas) est utilisée pour l'isolement et la caractérisation des bactéries Pseudomonas aeruginosa présentes dans les produits pharmaceutiques et plusieurs autres matières.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.