1656002
USP
Thiamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
591,00 $
About This Item
591,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
thiamine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Also used to prepare standard, standard stock solution for assay, and performance test according to given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable