Principaux documents
1075203
USP
Bis(2-ethylhexyl) maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
2 G
1 710,00 $
1 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
1 710,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bis(2-ethylhexyl) maleate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Clé InChI
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Description générale
Bis(2-ethylhexyl) maleate is a maleate monomer used in polymerization.[1]
Application
Bis(2-ethylhexyl) maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup
Polymers from 1, 2-disubstituted ethylenic monomers, 3. Homopolymers from alkyl maleates: further results of monomer-isomerization radical polymerization.
Otsu, Takayuki, Osamu Ito, and Naoyuki Toyoda.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 2.12, 729-732 (1981)