Key Documents
1085003
USP
Caféine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1H-Purine-2,6-dione, 1,3,7-triméthylxanthine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro Beilstein :
17705
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pentoxifylline, caffeine, dimenhydrinate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
234-236.5 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Caffeine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Caffeine Citrate Injection
  • Caffeine Citrate Oral Solution
  • Acetaminophen and Caffeine Tablets
  • Ergotamine Tartrate and Caffeine Tablets
  • Butalbital, Aspirin, and Caffeine Capsules
  • Ergotamine Tartrate and Caffeine Suppositories
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Caffeine Citrate Oral Solution
United States Pharmacopeia, 30(5), 663-663 (2013)
Acetaminophen and Caffeine Tablets
United States Pharmacopeia, 41(2), 51-51 (2020)
Quantitative reversed-phase high-performance liquid chromatographic analysis of ampicillin
Margosis M, et al.
Journal of Chromatography A, 236(2), 461-468 (1982)
Analysis of multicomponent formulations containing phenylpropanolamine hydrochloride, caffeine and diazepam by using LC
Pistos.C and Stewart.TJ
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25, 493-499 (2001)
Ergotamine Tartrate and Caffeine Tablets
United States Pharmacopeia, 40(1), 1681-1681 (2015)